Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Sinónimos:
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
square
esterilidad
sterile
sterile
Características
lid: no
envase
case of 120 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 179830
Rosca: L × An
66 mm × 66 mm
placa L × An
66 mm × 66 mm
tamaño
4 wells
superficie
1.9 cm2 , per well
pocillo superficie
1.9 cm2
color
clear
idoneidad
suitable for (in vitro fertilization)
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
- Full batch control of all components in the final product for full traceability
- Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
- The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)