M7292
M16 Medium
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Sinónimos:
Cell Culture Medium, Cell Culture Medium M16, M16 Medium Solution
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | embryo: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Calidad
Reconstitución
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture