Documentos clave
Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
skirt
envase
case of 900
fabricante / nombre comercial
Greiner 163177
capacidad
14 mL
diám. tamaño × L
× 17 mm × 100 mm
color
black cap, polyethylene
Descripción general
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)