Documentos clave
Z617776
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
envase
pack of 1500
fabricante / nombre comercial
Greiner 169101
capacidad
20 mL
tubo diám. × L
16 mm × 152 mm
color
colorless
Características y beneficios
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)