Documentos clave
Z380326
Jars Nalgene® style 2117
capacity 500 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2117-0500
botella diám. × Al
112 mm × 88 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
Transparent, with good chemical resistance.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)