Z380318
Jars Nalgene® style 2117
capacity 250 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (70)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2117-0250
botella diám. × Al
75 mm × 119 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)