Z376787
Disposable culture tubes
polystyrene tube
Sinónimos:
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Simport T400-3
capacidad
5 mL
tamaño
12 mm × 75 mm
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)