Documentos clave
WH0004919M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ROR1 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC99659, Anti-NTRKR1, Anti-dJ537F10.1, Anti-receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ROR1(4919)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a receptor protein tyrosine kinase that modulates neurite growth in the central nervous system. It is a type I membrane protein and belongs to the ROR subfamily of cell surface receptors. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ROR1 (-, 294 a.a. ~ 393 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ANCIRIGIPMADPINKNHKCYNSTGVDYRGTVSVTKSGRQCQPWNSQYPHTHTFTALRFPELNGGHSYCRNPGNQKEAPWCFTLDENFKSDLCDIPACGK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)