Documentos clave
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Sinónimos:
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
envase
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Rosca: L × An
135 mm × 135 mm
tamaño
135 mm × 135 mm × 20 mm
Descripción general
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)