Documentos clave
Z154903
Sigma-Aldrich
Disposable polystyrene weighing dishes
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
Sinónimos:
Disposable Weighing Dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiales
polystyrene
rectangular
envase
pack of 100 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
L × An × Al
135 mm × 135 mm × 20 mm
Rosca: L × An
135 mm × 135 mm
color
white
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)