V4888
Anti-VSV-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mammals
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 0.5 μg using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates (tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates)
indirect immunofluorescence: 1.0 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins in methanol/acetone fixed transiently transfected cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
immunocytochemistry.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)