Merck
A2095
Millipore
Anti-HA−agarosa monoclonal antibody produced in mouse
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Sinónimos:
Anti-HA monoclonal, Anti-HA, Hemaglutinina anti-gripal
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
PBS suspension
isotype
IgG1
capacity
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein)
30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La etiqueta HA es una etiqueta de 9 aminoácidos que tiene la secuencia YPYDVPDYA (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C) y procede de los restos de aminoácidos 98-106 de la secuencia de la hemaglutinina (HA). La etiqueta HA contiene una gran proporción de restos de aminoácidos cargados, lo que hace probable que la etiqueta HA forme un fuerte sitio de reconocimiento de anticuerpos. El conjugado agarosa anti-HA monoclonal reconoce las formas nativas y desnaturalizadas o reducidas de proteínas etiquetadas con HA. Este producto es reactivo con las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal que se expresan en E. coli o en células de mamíferos.
Specificity
El anticuerpo reconoce tanto las formas nativas como las desnaturalizadas-reducidas de las proteínas etiquetadas con HA y es reactivo con las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal expresadas en E. coli o en células de mamífero.
Immunogen
péptido sintético correspondiente a un fragmento de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conocida como etiqueta-HA, conjugado con KLH
Application
Adecuado para utilizar en análisis de inmunoprecipitación y para purificación mediante inmunoafinidad de proteínas de fusión etiquetadas con HA.
Physical form
Suspensión en disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M, que contiene acida sódica 15 mM
Preparation Note
Se prepara utilizando agarosa activada con bromuro de cianógeno. La concentración específica de anticuerpo es 2,0 - 2,4 mg/ml de resina asentada.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Ying Li et al.
Cancer research, 70(20), 8159-8168 (2010-10-05)
As a tumor marker for colorectal cancers, carcinoembryonic antigen (CEA) enhances the metastatic potential of cancer cells. CEA functions as an intercellular adhesion molecule and is upregulated in a wide variety of human cancers. However, the molecular mechanisms by which
Yinghong Ma et al.
Journal of virology, 85(1), 86-97 (2010-10-22)
Many aspects of the assembly of hepatitis C virus (HCV) remain incompletely understood. To characterize the role of NS2 in the production of infectious virus, we determined NS2 interaction partners among other HCV proteins during productive infection. Pulldown assays showed
Lin-Chun Chang et al.
Nucleic acids research, 40(3), 1331-1344 (2011-10-15)
The yeast RNA helicase Dhh1p has been shown to associate with components of mRNA decay and is involved in mRNA decapping and degradation. An RNA-binding protein, Rbp1p, is known to bind to the 3'-UTR of porin (POR1) mRNA, and induces
Luzhou Xing et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 24(1-2), 30-43 (2012-10-26)
The chromosome 21 gene RCAN1, encoding a modulator of the calcineurin (CaN) phosphatase, is a candidate gene for contributing to cognitive disability in people with Down syndrome (DS; trisomy 21). To develop a physiologically relevant model for studying the biochemistry