T9784
Tricine
BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sinónimos:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
intervalo de pH útil
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorción
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Clave InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in a polymerase chain reaction (PCR) buffer used in the single-cell collection
- as a component of lactotroph feeding medium for culturing lactotrophs
- to prepare luciferase assay reagent for luciferase activity assay in firefly Photonis pyralis and as a component in Triton/glycylglycine lysis buffer
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)