Merck
93362
Sigma-Aldrich
Base Trizma®
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein/REAXYS Number:
741883
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
Base Trizma®, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8% (T)
grade
for molecular biology
description
aminopeptidase substrate
product line
BioUltra
assay
≥99.8% (T)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
colorless to white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
suitability
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris es un patrón y amortiguador basimétrico establecido utilizado en bioquímica y biología molecular. Puede utilizarse solo como un tampón o como un componente de formulaciones amortiguadoras mezcladas, como el tampón Tris-EDTA (TE), el tampón Tris-acetato-EDTA (TAE), el tampón Tris-borato-EDTA (TBE), etc. Es puro, esencialmente estable, relativamente no higroscópico y tiene un elevado peso equivalente.
La calidad BioChemika es para las aplicaciones bioquímicas habituales. Los productos designados como de calidad BioChemika Ultra son adecuados para diferentes aplicaciones como la purificación, la precipitación, la cristalización y otras que requieren un estrecho control del contenido elemental. Se ha realizado el análisis de trazas para todas las cualidades. También se ha estudiado la ausencia de nucleasas en las cualidades de biología molecular, y se han realizado pruebas espectroscópicas de calidad luminiscente.
Application
Trizma se ha utilizado:
  • En el medio de disección y el medio de cultivo para cultivos de tejido organotípico de hipocampo
  • Como componente del tampón de lisis antes de la inmunoprecipitación y de la inmunotransferencia
  • Como componente del tampón de recolección, tampón de lisis, tampón de dilución para ChIP y tampón de lavado en el método de inmunoprecipitación de cromatina para estudiar la unión proteínas-ADN
  • Como componente de formulaciones amortiguadoras mezcladas
  • Como componente del tampón de carga NuPAGE para la SDS- PAGE y como componente del tampón de transferencia para las transferencias Western
Trizma se utiliza se utiliza en la formulación de disoluciones tampón en el intervalo de pH de 7,5 y 8,5. Las disoluciones tampón Tris se utilizan mucho en biología molecular y celular para procesos como la extracción y la purificación de proteínas y ácidos nucleicos. Los tampones que contienen Trizma también se utilizan en cromatografía en columna y en electroforesis en gel. La base Trizma se utiliza como reactivo general para la preparación de todos los tipos de tampones Tris.
Other Notes
Compare fácilmente las especificaciones de los productos Trizma con la Tabla de especificaciones de Trizma.
Los valores de pH de todas las disoluciones tampón son dependientes de la temperatura y la concentración. Para los tampones Tris, el pH aumenta alrededor de 0,03 unidades por °C de disminución de la temperatura, y disminuye 0,03-0,05 unidades al ser diluido por 10.
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Componente del tampón de migración en la electroforesis en gel de agarosa no desnaturalizante; en la electroforesis en gel de poliacrilamida no desnaturalizante y desnaturalizante con urea; análisis con electroforesis capilar de la digestión de ADN.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Sambrook J and Russell DW
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2001)
Differentiation of ruminant transmissible spongiform encephalopathy isolate types, including bovine spongiform encephalopathy and CH1641 scrapie.
Jacobs JG, et al.
The Journal of General Virology, 92(1), 222-232 (2011)
In vitro Detection of S-acylation on Recombinant Proteins via the Biotin-Switch Technique.
Qi D and Innes RW
Bio-protocol, 4(22) (2014)
A fast, efficient chromatin immunoprecipitation method for studying protein-DNA binding in Arabidopsis mesophyll protoplasts.
Plant methods, 13(1), 42-42 (2017)
A new method allowing long-term potentiation recordings in hippocampal organotypic slices.
Paci P, et al.
Brain and Behavior, 7(5), e00692-e00692 (2017)
Protocolos
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Ver todo