Merck
T7309
Sigma-Aldrich
Tripsina from bovine pancreas
≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications
Sinónimos:
Serine Protease 1
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
form
solid
specific activity
≥2,500 USP units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
purified by
crystallization
solubility
H2O: soluble
saline: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Components
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Caution
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Unit Definition
Una unidad BAEE producirá un A253 de 0,001 por minuto a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato.
Preparation Note
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Shuo Sui et al.
Journal of applied crystallography, 54(Pt 4), 1034-1046 (2021-08-26)
A novel capillary-based microfluidic strategy to accelerate the process of small-molecule-compound screening by room-temperature X-ray crystallography using protein crystals is reported. The ultra-thin microfluidic devices are composed of a UV-curable polymer, patterned by cleanroom photolithography, and have nine capillary channels
Monika Gulia-Nuss et al.
PloS one, 6(5), e20401-e20401 (2011-06-08)
Mosquitoes are insects that vector many serious pathogens to humans and other vertebrates. Most mosquitoes must feed on the blood of a vertebrate host to produce eggs. In turn, multiple cycles of blood feeding promote frequent contacts with hosts and
Junchi He et al.
Experimental neurology, 334, 113462-113462 (2020-09-12)
Traumatic brain injury (TBI) has been regarded as one of the leading cause of injury-related death and disability. White matter injury after TBI is characterized by axon damage and demyelination, resulting in neural network impairment and neurological deficit. Brain-derived neurotrophic
R J Read et al.
Biochemistry, 23(26), 6570-6575 (1984-12-18)
The X-ray crystal structure of Streptomyces griseus trypsin has been solved and refined at 1.7-A resolution. The structure of this protein had been predicted in two models on the basis of its expected homology to structures of bovine trypsin and
Paul P Geurink et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 1262-1275 (2013-01-17)
Proteasomes degrade the majority of proteins in mammalian cells by a concerted action of three distinct pairs of active sites. The chymotrypsin-like sites are targets of antimyeloma agents bortezomib and carfilzomib. Inhibitors of the trypsin-like site sensitize multiple myeloma cells