Merck
T1426
Sigma-Aldrich
Tripsina from bovine pancreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Sinónimos:
Serine Protease 1
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
bovine pancreas
grade
Proteomics Grade
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Para la digestión de los péptidos con tripsina, utilice una proporción de aproximadamente 1:100 a 1:20 de tripsina:péptido. La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración necesaria de tripsina para separar las células de su sustrato depende fundamentalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo. También se han utilizado tripsinas para la re-suspensión de células durante el cultivo celular, en investigación en proteómica para la digestión de proteínas y en varias digestiones en gel. Otras aplicaciones son la evaluación de la cristalización mediante técnicas de membrana y en un estudio para determinar que las tasas de plegado y los rendimientos de las proteínas pueden limitarse por la presencia de trampas cinéticas.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Components
La tripsina consiste en una sola cadena polipeptídica de 223 restos de aminoácidos, producida por la eliminación del hexapéptido N-terminal del tripsinógeno, que es hidrolizado en el enlace peptídico entre Lys e Ile. La secuencia de aminoácidos esta entrecruzada por 6 puentes disulfuro. Esta es la forma nativa de la tripsina, la beta-tripsina. La BETA-tripsina puede autolisarse, rompiendo en el resto Lys - Ser, para producir alfa-tripsina. La tripsina es miembro de la familia de proteasas de serina.
Caution
Disoluciones en HCl 1 mM son estables durante 1 año en alícuotas y conservadas -20°C. La presencia de Ca2+ también disminuirá la autólisis de la tripsina y mantendrá su estabilidad en disolución. La tripsina retendrá también la mayor parte de su actividad en urea 2,0 M, HCl de guanidina 2,0 M o SDS al 0,1 % (p/v).
Unit Definition
Una unidad BAEE producirá un A253 de 0,001 por minuto a pH 7,6 y 25°C utilizando BAEE como sustrato.
Preparation Note
Soluble en HCl 1 mM a 1 mg/ml.
También está tratada con TPCK y dializada. El tratamiento con L-1-tosilamida-2-feniletil clorometil cetona (TPCK) reduce la actividad quimiotripsina que suele estar presente en la tripsina.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Jeffrey R Whiteaker et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(4), M110-M110 (2011-01-20)
Stable isotope standards and capture by antipeptide antibodies (SISCAPA) couples affinity enrichment of peptides with stable isotope dilution and detection by multiple reaction monitoring mass spectrometry to provide quantitative measurement of peptides as surrogates for their respective proteins. In this
Joshua K Endow et al.
PloS one, 11(12), e0167802-e0167802 (2016-12-10)
PolyGly is present in many proteins in various organisms. One example is found in a transmembrane β-barrel protein, translocon at the outer-envelope-membrane of chloroplasts 75 (Toc75). Toc75 requires its N-terminal extension (t75) for proper localization. t75 comprises signals for chloroplast
Yipu Lin et al.
Influenza and other respiratory viruses, 11(3), 263-274 (2017-02-07)
Two new subclades of influenza A(H3N2) viruses became prominent during the 2014-2015 Northern Hemisphere influenza season. The HA glycoproteins of these viruses showed sequence changes previously associated with alterations in receptor-binding properties. To address how these changes influence virus propagation
null
Qiqi Yang et al.
Scientific reports, 8(1), 8495-8495 (2018-06-02)
Activation of hepatic stellate cells (HSC) plays a crucial role in the liver disease progression from liver fibrosis/cirrhosis to cancer. Here, we found a rapid change of microenvironment after kras V12 -induction in zebrafish liver with progressively increased stromal cell
Protocolos
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.