Merck
T7039
Sigma-Aldrich
Factor de crecimiento transformante-β1 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
hTGF-β1, TGF-β1
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Factor de crecimiento transformante-β1 human, TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
≤0.05 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
protein 25 kDa
packaging
pkg of 2 μg
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TGFB1(7040)
General description
El Tgfb1 (factor de crecimiento transformante-β1 humano) es un péptido de 25 kDa codificado por el gen cartografiado en el cromosoma humano 19q13.2. El polipéptido TGF-β1 se produce como un precursor con secuencia de señal hidrófoba, pro-región y péptido maduro. La escisión del precursor en el sitio de escisión tetrabásico produce monómeros carboxi-terminales de 112 aminoácidos. La forma biológicamente activa del Tgfb1 existe como un homodímero ligado por puentes disulfuro. En mamíferos, se han identificado tres isoformas del TGF-β : el TGF-β1, el TGF-β2 y el TGF-β3.
Application
El factor de crecimiento transformante-β1 humano ha sido utilizado en
  • análisis de genes reporteros
  • transfección in vitro
  • estudiar el efecto del factor de crecimiento transformanteβ1 (TGF-β1) en el análisis de micromatrices genéticas de células renales.
  • estudiar la asociación del TGF-β1 con el aumento dependiente de la tensión cortante del inhibidor tisular de la metaloproteinasa-1 en células endoteliales microvasculares.
  • estudiar la interacción entre la activación del TGF-β1 y la formación de miofibroblastos.
Biochem/physiol Actions
El TGF-β1 es un péptido multifuncional capaz de influir en la proliferación celular, el crecimiento tisular, la diferenciación y otras funciones en una amplia gama de tipos celulares. El TGF-β1 desempeña un papel fundamental en la diferenciación por implicación en la adipogénesis, la miogénesis, la condrogénesis, la osteogénesis, la diferenciación de las células epiteliales y la función dela inmunidad celular. Todas las células poseen un receptor específico del TGF-β1. Tanto los tejidos transformados como los no neoplásicos liberan factores de crecimiento transformantes. La naturaleza multimodal del TGF-β1 se observa en su capacidad para estimular o inhibir la proliferación celular. El TGF-β1 se asocia con el desarrollo y la formación de metástasis del cáncer colorrectal.
Muchos tipos de células producen el factor de crecimiento transformanteβ1 (TGF-β1) pero parece que está más concentrado en las plaquetas de mamíferos, donde es unas cuatro veces más abundante que el TGF-β2.
Physical form
Liofilizado de una disolución acuosa filtrada por 0,2 μm.
Analysis Note
La actividad biológica del TGF-β1 se mide en cultivo por la inhibición de la proliferación, dependiente de la IL-4 murina, de las células HT-2.
comparable product
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Matrix metalloproteinase inhibition delays wound healing and blocks latent transforming growth factor-β1 promoted myofibroblast formation and function
Mirastschijski U, et al.
Wound Repair and Regeneration, 18(2), 223-234 (2010)
Tibor Kempf et al.
Clinical chemistry, 53(2), 284-291 (2006-12-23)
Growth-differentiation factor 15 (GDF15) is a member of the transforming growth factor beta (TGF-beta) cytokine superfamily. There has been increasing interest in using circulating GDF15 as a biomarker in patients, for example those with cardiovascular disease. We developed an IRMA
Interplay between TGF-β signaling and receptor tyrosine kinases in tumor development.
Shi Q and Chen YG
Science China: Life Sciences, 60(10), 1133-1141 (2017)
Transforming growth factor β and platelet-derived growth factor modulation of myofibroblast development from corneal fibroblasts in vitro
Singh V, et al.
Experimental Eye Research, 120, 152-160 (2014)
Endothelial cell TIMP-1 is upregulated by shear stress via Sp-1
and the TGF1 signaling pathways
Uchida C and Haas TL
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 92.1, 77-83 (2013)
Artículos
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Ver todo