T5694
TRAIL human
recombinant, expressed in NSO cells, >97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinónimos:
Apo2 Ligand, TL2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in NSO cells
descripción
N-terminal 6X histidine-tagged extracellular domain
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
24 kDa by SDS-PAGE
predicted mol wt ~21 kDa
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TNFSF10(8743)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?