Merck
T3300
Sigma-Aldrich
DL-Triptófano
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
DL-3β-indolilalanina, Ácido (±)-α-amino-3-indolepropiónico, Ácido (±)-2-amino-3-(3-indolil)propiónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Beilstein/REAXYS Number:
86199
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
DL-Triptófano, ≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
289-290 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: water (7:3): soluble
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
El triptófano es el precursor de la 5-hidroxi-triptamina y un α-aminoácido esencial. Durante la cristalización, el DL-triptófano existe como un ion dipolar.
Application
El DL-triptófano se ha utilizado:
  • como un suplemento del medio en Psilocybe atrobrunnea y Psilocybe serbica para la síntesis de compuestos psicotrópicos
  • como un suplemento óptimo del medio para el cultivo de la levadura, Pichia stipitis
  • para experimentos de separación quiral utilizando el sistema de electroforesis capilar (HPCE) Hewlett-Packard HP3D CE
Biochem/physiol Actions
La unión del DL-triptófano a la seroalbúmina bovina se utiliza para su purificación cromatográfica por afinidad. Suplementar las dietas de rata con triptófano induce tumores de vejiga.
Other Notes
Aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina
Preparation Note
Se prepara a partir del L-triptófano producido por fermentación
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Culture nutrition and physiology impact the inhibitor tolerance of the yeast Pichia stipitis NRRL Y-7124
Slininger PJ, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 102(3), 778-790 (2009)
Promoting effect of saccharin and DL-tryptophan in urinary bladder carcinogenesis
Cohen SM, et al.
Cancer Research, 39(4), 1207-1217 (1979)
Crystal structure of DL-Tryptophan at 173K
Hubschle CB, et al.
Crystal Research and Technology, 39(3), 274-278 (2004)
Chiral separation of aromatic amino acids by capillary electrophoresis
Bjergegaard C, et al.
Journal of Chromatography A, 836(1), 137-146 (1999)
Phylogenetic and chemical studies in the potential psychotropic species complex of Psilocybe atrobrunnea with taxonomic and nomenclatural notes
Borovivcka J, et al.
Persoonia, 34(4), 1-1 (2015)