797103
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Sinónimos:
DL-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, DL-5-HTP
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
Inchi Key
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c