Unfortunately, this product is not tested to determine the identity of any impurities.
T3125
Tetrahydrofolic acid
≥65% (when packaged), powder
Sinónimos:
5,6,7,8-Tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, THF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
concentración
≥65% (when packaged)
color
faintly yellow to light brown
solubilidad
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=NC2=C(NC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)CN2)C(=O)N1
InChI
1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
Clave InChI
MSTNYGQPCMXVAQ-KIYNQFGBSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
-
Gibt es Angaben darüber, aus was die verbleibenden 35 % des Produktes bestehen?
1 answer-