BP937
Folic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
BP
familia API
folic acid
Formulario
solid
calidad
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
fabricante / nombre comercial
BP
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
color
yellow
mp
250 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Clave InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)