T2151
Triheptadecanoato de glicerilo
≥99%
Sinónimos:
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-Triheptadecanoilglicerol, Triheptadecanoín
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
InChI key
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Application
- como patrón externo en el análisis mediante cromatografía de gases (GC) para la extracción de lípidos de semillas de soja
- como disolución de patrón interno para corregir la eficiencia de transesterificación durante el análisis de lípidos mediante cromatografía de gases-detector de ionización de llama (GC-FID)
- como patrón interno en cloroformo para disolver los lípidos totales obtenidos de hojas frescas de N. benthamiana para análisis mediante cromatografía en capa fina (TLC) y para analizar su contenido de ácidos grasos utilizando GC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c