T1581
TLQP-21 (mouse, rat)
About This Item
Fórmula lineal:
H-Thr-Leu-Gln-Pro-Pro-Ala-Ser-Ser-Arg-Arg-Arg-His-Phe-His-His-Ala-Leu-Pro-Pro-Ala-Arg-OH
Peso molecular:
2432.75
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Ji Young Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 295(48), 16328-16341 (2020-09-06)
Acute kidney injury (AKI) is a common clinical condition associated with diverse etiologies and abrupt loss of renal function. In patients with sepsis, rhabdomyolysis, cancer, and cardiovascular disorders, the underlying disease or associated therapeutic interventions can cause hypoxia, cytotoxicity, and