T1258
Trizma® acetate
≥99.0% (titration)
Sinónimos:
TRIS acetate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)