Merck
A2383
Sigma-Aldrich
Adenosina 5′-trifosfato disodium salt hydrate
Grade I, ≥99%, from microbial
Sinónimos:
ATP disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
551.14 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
biological source
microbial
Quality Level
type
Grade I
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
La sal disódica del 5′-trifosfato de adenosina hidratada se ha utilizado:
  • para preparar disoluciones patrón de trifosfato de adenosina (ATP) para determinar los niveles de ATP en varios cultivos bacterianos
  • tratamiento de macrófagos procedentes de médula ósea (BMDM)
  • como una preparación carente de nucleótidos de guanina contaminantes para estudiar los efectos de adsorción de la subunidad β del coatómero (β-COP)
Biochem/physiol Actions
Agonista purinérgico P2; aumenta la actividad de los canales de K+ activados por Ca2+; sustrato de los sistemas enzimáticos dependientes de ATP
El 5′-trifosfato de adenosina (ATP) es un componente central del metabolismo y el almacenamiento de energía in vivo. El ATP se utiliza en muchos procesos celulares: la respiración, las reacciones biosintéticas, el transporte activo y la motilidad. El ATP es un sustrato de muchas cinasas que intervienen en la comunicación celular y de las adenilato ciclasas, que producen el segundo mensajero monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). El ATP proporciona energía metabólica para impulsar las bombas metabólicas. Actúa como coenzima en una gran variedad de reacciones enzimáticas.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Release of extracellular ATP by bacteria during growth
Mempin R, et al.
BMC Microbiology, 13(1), 301-301 (2013)
J G Donaldson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(14), 6408-6412 (1992-07-15)
The coatomer is a cytosolic protein complex that reversibly associates with Golgi membranes and is implicated in modulating Golgi membrane transport. The association of beta-COP, a component of coatomer, with Golgi membranes is enhanced by guanosine 5'-[gamma-thio]triphosphate (GTP[gamma S]), a
Rui Nian et al.
Biotechnology progress, 25(4), 1078-1085 (2009-06-25)
The use of polyethylene glycol (PEG) as a refolding additive to a refolding cocktail comprising the molecular bichaperone ClpB and DnaKJE significantly enhances chaperone-mediated refolding of heat-denatured malate dehydrogenase (MDH). The critical factor to affect the refolding yield is the
Physiology, Adenosine Triphosphate (ATP)
NCBI Bookshelf null
Mass spectrometry and NMR spectroscopy based quantitative metabolomics
Proteomics. Clinical Applications (2020)
Protocolos
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Ver todo