SRP3136
PAF-AH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinónimos:
1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase, 2-acetyl-1-alkylglycerophosphocholine esterase, LDL-associated phospholipase A2, PAF 2-acylhydrolase, PAF acetylhydrolase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≤0.1 ng/mL ED50
mol peso
47-55 kDa
envase
pkg of 20 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PLA2G7(7941)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)