Product SRP0519, Human PD-1 (CD279), FC Fusion is supplied in 8 mM phosphate pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20% glycerol.
SRP0519
Human PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD279, HPD-L, PD-1, PD1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
42.6 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDCD1(5133)
Descripción general
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Hi, I would like to know the buffer composition of this product. Thanks.
1 answer-