SRP0206
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
60.3 kDa
envase
pkg of 20 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PTPN9(5780)
Categorías relacionadas
Descripción general
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 285-593) (Gene bank accession number M83738) with N-terminal GST tag, MW = 60.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)