SML3158
6-Methylflavone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)