SML2925
MESM
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5′-(2-Hydroxyphenyl)-1-methylspiro[3H-indole-3,2′(3′H)-[1,3,4]thiadiazol]-2(1H)-one, Manganese-Extracting Small Molecule, VU0028386
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1C2(NN=C1c4c(cccc4)O)c3c(cccc3)N(C2=O)C
InChI
1S/C16H13N3O2S/c1-19-12-8-4-3-7-11(12)16(15(19)21)18-17-14(22-16)10-6-2-5-9-13(10)20/h2-9,18,20H,1H3
Clave InChI
MKCMWNNDSGMHED-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)