SML2920
Y-39983 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl-benzamide dihydrochloride, Y 39983, Y39983
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1=CC=C(C(NC2=CC=NC3=C2C=CN3)=O)C=C1)C.Cl.Cl
InChI
1S/C16H16N4O.2ClH/c1-10(17)11-2-4-12(5-3-11)16(21)20-14-7-9-19-15-13(14)6-8-18-15;;/h2-10H,17H2,1H3,(H2,18,19,20,21);2*1H/t10-;;/m1../s1
InChI key
CKFHAVRPVZNMGT-YQFADDPSSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)