Merck
SML2506
Sigma-Aldrich
Regadenoson
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT-3146
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
390.35
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]4(ncc(c4)C(=O)NC)c1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Clave InChI
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A2A-Adenosine receptor agonist; coronary vasodilator
Regadenoson (CVT-3146) is an A2A adenosine receptor agonist that is a coronary vasodilator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)