Merck
PZ0337
Sigma-Aldrich
UK-432097
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(2,2-Diphenylethylamino)-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-N-(2-(3-(1-(pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)ureido)ethyl)-9H-purine2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H47N11O6
Número de CAS:
Peso molecular:
777.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](C(NCC)=O)O[C@@H](N2C=NC(C2=N3)=C(NCC(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N=C3C(NCCNC(NC(CC6)CCN6C7=CC=CC=N7)=O)=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C40H47N11O6/c1-2-41-37(54)33-31(52)32(53)39(57-33)51-24-46-30-34(45-23-28(25-11-5-3-6-12-25)26-13-7-4-8-14-26)48-35(49-36(30)51)38(55)43-19-20-44-40(56)47-27-16-21-50(22-17-27)29-15-9-10-18-42-29/h3-15,18,24,27-28,31-33,39,52-53H,2,16-17,19-23H2,1H3,(H,41,54)(H,43,55)(H2,44,47,56)(H,45,48,49)/t31-,32+,33-,39+/m0/s1
Clave InChI
ZOTHAEBAWXWVID-HXEFRTELSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Highly selective A2A Adenosine receptor full agonist
UK-432097 is a selective adenosine receptor A2AAR full agonist with EC50 of 0.66 ± 0.19 nM. It was recently used to map the structure of the active state of the adenosine A2A receptor.
Información legal
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)