SML2239
INF39
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-α-methylene-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-chlorobenzyl)acrylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
colorless to light brown
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1=C(CC(C(OCC)=O)=C)C=CC=C1
InChI
1S/C12H13ClO2/c1-3-15-12(14)9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
VTAOWWAFBSFWSG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)