SML2205
Octyl-α-KG
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
α-KG octyl ester, α-Ketoglutarate octyl ester, 1-Octyl-2-Oxo-pentanedioate, 1-Octyl-2-ketoglutarate, 2-Oxo-pentanedioic acid, 1-octyl ester, Octyl-α-ketoglutarate, Octyl-2KG
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
oil
condiciones de almacenamiento
desiccated
under inert gas
color
colorless to yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(C(CCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h2-10H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
QNFIHKFBQFJVKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)