SML2035
Didox
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Dihydroxybenzohydroxamic acid, 3,4-Dihydroxyphenylhydroxamic acid, BRN 2096682, CCRIS 7909, N,3,4-Trihydroxybenzamide, NSC 324360, NSC-324360, VF 147
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(C(NO)=O)C=C1O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8-12/h1-3,9-10,12H,(H,8,11)
Clave InChI
QJMCKEPOKRERLN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)