SML1151
Thiophene-4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(Aminocarbonyl)-4-methyl-2-[(pentafluorobenzoyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, TP4
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)S1)=O
InChI
1S/C16H11F5N2O4S/c1-3-27-16(26)5-4(2)12(13(22)24)28-15(5)23-14(25)6-7(17)9(19)11(21)10(20)8(6)18/h3H2,1-2H3,(H2,22,24)(H,23,25)
Clave InChI
ANCBHJKEYPZCTE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)