SML0374
U-104
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzenesulfonamide, NSC 213841
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: >15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(F)C=C2
InChI
1S/C13H12FN3O3S/c14-9-1-3-10(4-2-9)16-13(18)17-11-5-7-12(8-6-11)21(15,19)20/h1-8H,(H2,15,19,20)(H2,16,17,18)
Clave InChI
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)