672068
Vinylphosphonic acid
≥90% (T)
Sinónimos:
Ethenephosphonic acid, Ethylenephosphonic acid, P-Ethenylphosphonic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (T)
impurezas
≤7.0% water
mp
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
Clave InChI
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used as an organic building block to prepare (E)-styryl phosphonic acid derivatives by reacting with various aryl halides via Pd-catalyzed Heck coupling reaction.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
467.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
242 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?