SMB01082
Licochalcone C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(E)-3-[4-hydroxy-2-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 4,4′-Dihydroxy-2-methoxy-3-prenylchalcone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
338.4
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(C)c1c(c(ccc1\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)4-11-18-20(24)13-8-16(21(18)25-3)7-12-19(23)15-5-9-17(22)10-6-15/h4-10,12-13,22,24H,11H2,1-3H3/b12-7+
Clave InChI
WBDNTJSRHDSPSR-KPKJPENVSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)