SMB00344
Pectolinarin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Pectolinarin, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Pectolinaroside, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone 7-rutinoside, Pectolinarigenin 7-rutinoside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(C=C2)OC)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]5[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)O4)=C1OC
InChI
1S/C30H36O14/c1-12-22(32)26(36)28(38)30(42-12)41-11-14-8-19(24(34)27(37)23(14)33)44-20-10-18-21(25(35)29(20)40-3)16(31)9-17(43-18)13-4-6-15(39-2)7-5-13/h4-7,9-10,12,14,19,22-24,26-28,30,32-38H,8,11H2,1-3H3/t12-,14+,19+,22-,23+,24-,26+,27-,28+,30+/m0/s1
Clave InChI
PRVAKFUXKKVCCY-YLHHYQKRSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)