SMB00422
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clave InChI
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)