Merck
SMB00005
Sigma-Aldrich
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Austadiol, Austdiol, Austidiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
236.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
Clave InChI
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leonardo Lo Presti et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 59(Pt 4), O199-O201 (2003-04-12)
The title compound, (7R,8S)-7,8-dihydroxy-3,7-dimethyl-6-oxo-7,8-dihydro-6H-isochromene-5-carbaldehyde, C(12)H(12)O(5), is a trans-vicinal diol. Of the two fused rings, which lie approximately in the same plane, the pyran ring is almost perfectly planar, while the cyclohexenone ring adopts a slightly distorted half-chair conformation. The crystal
Leonardo Lo Presti et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(12), 6405-6414 (2006-03-24)
The total experimental electron density rho(r), its Laplacian inverted delta(2)rho(r), the molecular dipole moment, the electrostatic potential phi(r), and the intermolecular interaction energies have been obtained from an extensive set of single-crystal X-ray diffracted intensities, collected at T = 70(1)