Merck
PHL83874
Methylophiopogonone A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H16O6
Número de CAS:
Peso molecular:
340.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1COc2c1cc(cc2)Cc3[c](c4c([o]c3)c(c(c(c4O)C)O)C)=O
Clave InChI
AUTZLTCWRDPAPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)