SM2031
MISSION® shRNA Mouse Gene Family Set, Lentiviral Particles
Tyrosine Kinases
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)