SILAW
Silicic acid
BioReagent, suitable for column chromatography, 200-400 mesh (38 - 75 μm)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% Si (as SiO2) basis
Formulario
solid
impurezas
≤0.2% % nonvolatile with HF
tamaño de partícula
200-400 mesh (38 - 75 μm)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
idoneidad
suitable for column chromatography
cadena SMILES
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
Clave InChI
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)