SHM03
Microesferas MISIÓN® ExpressMag®
Increases transduction efficiency
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
Descripción general
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Aplicación
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Nota de preparación
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Información legal
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)