SH1811
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Bacterial Glycerol Stock
DNA Repair Pathway
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
MISSION®
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)