SCP0262
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Sinónimos:
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Z-Phe-Ala-OH,
Ensayo
≥99% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
370.41
solubilidad
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
Clave InChI
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)